2,6-Diklor-4-nitroanilin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
D0385-25G D0385-500G
TCIAD0385-25GEA 395 NOK
TCIAD0385-25G TCIAD0385-500G
2,6-Diklor-4-nitroanilin ≥97.0% (by GC)
2,6-Diklor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Smeltepunkt: 186…189 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007677
CAS-nummer: 99-30-9
EINECS: 202-746-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae4d6db11b43cd55cec909fd56926c1ae627f4a2&vid=8d03d90b8e258967ba1b2a6b511298e696781d7a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 190.0 to 195.0 deg-C