4-Chloro-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C0215-25G C0215-500G
TCIAC0215-25GEA 245 NOK
TCIAC0215-25G TCIAC0215-500G
4-Chloro-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Smeltepunkt: 116…119 °C
Tetthet: (anhydr.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007836
CAS-nummer: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
FN: 2237
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=162eb6bd1ec0b2decfb7cd1c67244ac6834b4ce9&vid=ece0bf295d9a440f5d2141d1426486b2af3cde90&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity