1,2-Diklor-4-nitrobensen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0388-25G D0388-500G
TCIAD0388-25GEA 220 NOK
TCIAD0388-25G TCIAD0388-500G
1,2-Diklor-4-nitrobensen ≥97.0% (by GC)
1,2-Diklor-4-nitrobensen
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Kokepunkt: 255°C
Smeltepunkt: 38…41 °C
Tetthet: 1,4558 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007207
CAS-nummer: 99-54-7
EINECS: 202-764-2
FN: 1578
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=860c1045c27f4f11f2b9d437ee8202252f66cfd9&vid=74a2de155b5c5586e132f7da35a84e7dfc40f33e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 43.0 deg-C