1,3-Diklor-4-nitrobensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,4-Dichloronitrobenzene
D0982-25G D0982-500G
TCIAD0982-25GEA 270 NOK
TCIAD0982-25G TCIAD0982-500G
1,3-Diklor-4-nitrobensen ≥99.0% (by GC)
1,3-Diklor-4-nitrobensen
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Kokepunkt: 259°C
Smeltepunkt: 28…31 °C
Tetthet: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007071
CAS-nummer: 611-06-3
EINECS: 210-248-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=762d939ea882c1b449e45147207f61665dda0291&vid=865266beb6fa9a9c9a29b068b8e2a3b84759d18a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Orange to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency