1,4-Diklor-2-nitrobensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0387-25G D0387-500G
TCIAD0387-25GEA 220 NOK
TCIAD0387-25G TCIAD0387-500G
1,4-Diklor-2-nitrobensen ≥99.0% (by GC)
1,4-Diklor-2-nitrobensen
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Kokepunkt: 98°C
Smeltepunkt: 52…54 °C
Tetthet: 1,704 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007074
CAS-nummer: 89-61-2
EINECS: 201-923-3
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fc3e5ece9e4ad2a72974aafe2b9a828e38e5451&vid=630edb9f746de45cec4981739a8cf3d35d62550a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency