1-klor-2-nitrobenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
C0220-25G C0220-500G
TCIAC0220-25GEA 220 NOK
TCIAC0220-25G TCIAC0220-500G
1-klor-2-nitrobenzen ≥99.0% (by GC)
1-klor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Kokepunkt: 246°C
Smeltepunkt: 33 °C
Tetthet: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 128 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007061
CAS-nummer: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
FN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,02151
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54f0649753977dccba0df82d38f5cd4892c7213e&vid=087d922f26ed4054ea85dd72c46474582bf14b90&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency