1-klor-3-nitrobensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Chloronitrobenzene
C0221-25G C0221-500G
TCIAC0221-25GEA 220 NOK
TCIAC0221-25G TCIAC0221-500G
1-klor-3-nitrobensen ≥99.0% (by GC)
1-klor-3-nitrobensen
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Kokepunkt: 236°C
Smeltepunkt: 46 °C
Tetthet: 1,343 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007202
CAS-nummer: 121-73-3
EINECS: 204-496-1
FN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,02151
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd05f88a794c63933ffa843a5c1020a4fb7ee155&vid=579e2f7557e26399c3e996207c91d27931f6c7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency