1-klor-4-nitrobenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
4-Chloronitrobenzene
C0222-25G
C0222-500G
TCIAC0222-25GEA
245
NOK
TCIAC0222-25G
TCIAC0222-500G
1-klor-4-nitrobenzen ≥98.0% (by GC)
1-klor-4-nitrobenzen
Formel:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157,56 g/mol Kokepunkt: 242°C Smeltepunkt: 83 °C Tetthet: 1,52 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 127 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007285 CAS-nummer: 100-00-5 EINECS: 202-809-6 FN: 1578 ADR: 6.1,II Merck Indeks: 14,02151 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |