2-Chloro-5-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene
C1773-25G C1773-5G
TCIAC1773-25GEA 1825 NOK
TCIAC1773-25G TCIAC1773-5G
2-Chloro-5-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-nitroanisole
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
MDL nummer: MFCD00079739
CAS-nummer: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=665ac6e1efae1ffab53d77771e660d6b6bfe3bf4&vid=a146f6db3edaf306c82730fb568b514f6a608570&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C