2,5-Dichloroanisole
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,4-Dichloro-2-methoxybenzene
D2605-25G D2605-5G
TCIAD2605-25GEA 2850 NOK
TCIAD2605-25G TCIAD2605-5G
2,5-Dichloroanisole
2,5-Dichloroanisole
Formel: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Kokepunkt: 225 - 227 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 24 °C
Tetthet: 1,333 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00061123
CAS-nummer: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01bdc537c3b662144c2e44a478b849225e3b452c&vid=517f7cc5ad113ccc2ce43a8fe89c1ccf252c86eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %