2-Klorfenol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
C0241-25G C0241-500G
TCIAC0241-25GEA 230 NOK
TCIAC0241-25G TCIAC0241-500G
2-Klorfenol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Klorfenol
Formel: C₆H₅ClO
Kokepunkt: 175 °C
Smeltepunkt: 9 °C
Tetthet: 1,27 (20 °C)
Flash punkt: 70°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002159
CAS-nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
FN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fb5786c2c43c83bd0765938726f6d74bf4e52e&vid=18e5d8d8311caa0b1bdfbb9808ba8d99a9b344af&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %