3-Chlorophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0242-25G C0242-500G C0242-100G
TCIAC0242-25GEA 350 NOK
TCIAC0242-25G TCIAC0242-500G TCIAC0242-100G
3-Chlorophenol ≥98.0% (by GC)
3-Chlorophenol
Formel: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Kokepunkt: ~ 214 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 31…34 °C
Tetthet: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 97 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002256
CAS-nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
FN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0e61e5399d8953fc6d5cf01acf8d1cc160435ea&vid=a23df139a43e6d6901e08a109b40d1bffad0fce4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %