2,4,5-Trichlorophenol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0389-25G T0389-500G
TCIAT0389-25GEA 580 NOK
TCIAT0389-25G TCIAT0389-500G
2,4,5-Trichlorophenol ≥95.0% (by GC)
2,4,5-Trichlorophenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Kokepunkt: 115°C
Smeltepunkt: 68 °C
Tetthet: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002170
CAS-nummer: 95-95-4
EINECS: 202-467-8
FN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,09643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5fbbbffa95e5e7fab15cde0c920da3b8ffbefe5&vid=87f1d8cee9e1cf179b5992753feb0dd3f6b0ffbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency