2,4,6-Trichlorophenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0390-25G T0390-500G
TCIAT0390-25GEA 220 NOK
TCIAT0390-25G TCIAT0390-500G
2,4,6-Trichlorophenol ≥97.0% (by GC)
2,4,6-Trichlorophenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Smeltepunkt: ∼66 °C
Tetthet: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002172
CAS-nummer: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
FN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,09644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=827fd6b94cd2e30110a9e931e274af22f59c40c3&vid=082a334e8e623ba2bc45e14c8793e52eedb57468&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C