1,2,4,5-Tetrafluorbensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T1029-25G T1029-5G
TCIAT1029-25GEA 1750 NOK
TCIAT1029-25G TCIAT1029-5G
1,2,4,5-Tetrafluorbensen ≥99.0% (by GC)
1,2,4,5-Tetrafluorbensen
Formel: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Smeltepunkt: 4 °C
Tetthet: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 16°C
MDL nummer: MFCD00000307
CAS-nummer: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c075c16c44837d76a5a65eb793c694b19ddd4e2c&vid=19c94291ca45a3f7f37c54a048c27cee6dcbc1a0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %