1,3,5-Trifluorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T1039-25G T1039-5G
TCIAT1039-25GEA 2375 NOK
TCIAT1039-25G TCIAT1039-5G
1,3,5-Trifluorbensen ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Trifluorbensen
Formel: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Kokepunkt: 76°C
Tetthet: 1,277 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -7°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000333
CAS-nummer: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501fbb59acb6be09de344faf1e3bc8960b4d45d1&vid=40ae826d8800e4662a264365ebe88e06226602ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %