1,3-Difluorbensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D1626-25G D1626-500G
TCIAD1626-25GEA 635 NOK
TCIAD1626-25G TCIAD1626-500G
1,3-Difluorbensen ≥98.0% (by GC)
1,3-Difluorbensen
Formel: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Kokepunkt: 83°C
Smeltepunkt: -59°C
Tetthet: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -5°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000327
CAS-nummer: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58e3541790d72916886f9bcd12bdbde2361eb20&vid=b33809b8cb10b93bbbbf4d83376b2eb4fccd0061&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %