1,4-Difluorbensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D1628-25G D1628-5G
TCIAD1628-25GEA 435 NOK
TCIAD1628-25G TCIAD1628-5G
1,4-Difluorbensen ≥99.0% (by GC)
1,4-Difluorbensen
Formel: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -5°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000344
CAS-nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
FN: 1993
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,03148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e06d87f24157c46bc7ad104f65941d7fa8e035c3&vid=a4d92aa3566ecd82c03e6f361af854e0671e47c8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %