2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1897-1G T1897-5G
TCIAT1897-1GEA 1175 NOK
TCIAT1897-1G TCIAT1897-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Kokepunkt: 82°C
MDL nummer: MFCD02683041
CAS-nummer: 16583-06-5
FN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcc7f9f5a87c03e8f972d49a879c64413ba0d011&vid=71455ce8390446778b4aff28f74ed944c6c45dff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %