2,5-Difluorobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2637-25G D2637-5G
TCIAD2637-25GEA 2825 NOK
TCIAD2637-25G TCIAD2637-5G
2,5-Difluorobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Kokepunkt: 66°C
Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 58°C
MDL nummer: MFCD00010327
CAS-nummer: 2646-90-4
FN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64aa18180425633b1b32ce4680015b47704cdcf8&vid=08afa52d83fa5180d3fa070b1b2d95fdfbb81a7f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %