2,6-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2452-25G D2452-5G
TCIAD2452-25GEA 1700 NOK
TCIAD2452-25G TCIAD2452-5G
2,6-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Kokepunkt: 85°C
Smeltepunkt: 15…17 °C
Tetthet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 73°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010293
CAS-nummer: 437-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c22364385985eee25d2faba8165807c9ab2be63b&vid=c3ac881cf63b2841b7a92d0544e4decceeaf2937&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %