3,4,5-Trifluorbensaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2321-1G T2321-5G
TCIAT2321-1GEA 445 NOK
TCIAT2321-1G TCIAT2321-5G
3,4,5-Trifluorbensaldehyd ≥98.0% (by GC)
3,4,5-Trifluorbensaldehyd
Formel: C₇H₃F₃O
Kokepunkt: 176 - 183 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 25 °C
Tetthet: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00083523
CAS-nummer: 132123-54-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62c202462fded24c5229fde27afae8db82ec9030&vid=23161aa106efbcd1f87e09d5b678df400afa6598&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %