3,5-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2626-25G D2626-5G
TCIAD2626-25GEA 2100 NOK
TCIAD2626-25G TCIAD2626-5G
3,5-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Kokepunkt: 61 - 63 °C (43 -rr)
Flash punkt: 56°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010329
CAS-nummer: 32085-88-4
FN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98b1ca28dca986d77bcd7dd823e76b754ac687de&vid=145e4f3395cab58a376dd4c7a579fddc027e5949&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %