5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0645-25G F0645-5G
TCIAF0645-25GEA 1900 NOK
TCIAF0645-25G TCIAF0645-5G
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00153175
CAS-nummer: 395-81-3
EINECS: 206-903-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e8828c79077466fbebb5c9b63f020fe736e4a39&vid=da5267597344e2e18cf73a175e9db080cf442788&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C