3-Fluor-p-anisaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
F0480-1G F0480-5G
TCIAF0480-1GEA 325 NOK
TCIAF0480-1G TCIAF0480-5G
3-Fluor-p-anisaldehyd ≥98.0% (by GC)
3-Fluor-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Kokepunkt: 132°C
MDL nummer: MFCD00003349
CAS-nummer: 351-54-2
EINECS: 206-514-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56956807adbd5a53a33a57ae9da3afd039c8b855&vid=ec84ae7d21209f4bb9ab38aeef0e05e84747ec4e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 27.0 to 31.0 deg-C