2,3-Difluorobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D3500-1G D3500-5G
TCIAD3500-1GEA 260 NOK
TCIAD3500-1G TCIAD3500-5G
2,3-Difluorobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
2,3-Difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Kokepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 75°C
MDL nummer: MFCD00009976
CAS-nummer: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
FN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a34dba8714cc7f3cf8cb94a1b769cacfc50ef1&vid=84439041cd2cdf540c60ba24451dda834dd1edfa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %