2,4-Difluorbensonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1826-25G D1826-5G
TCIAD1826-25GEA 825 NOK
TCIAD1826-25G TCIAD1826-5G
2,4-Difluorbensonitril ≥98.0% (by GC)
2,4-Difluorbensonitril
Formel: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Kokepunkt: 83°C
Smeltepunkt: 46…47 °C
MDL nummer: MFCD00009826
CAS-nummer: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d78371ac7b3817e2f69351d5eb11b887088d60fb&vid=60c29bc577c8b7a7701f1516479668a394f67a01&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C