2,5-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D1834-25G D1834-5G
TCIAD1834-25GEA 3550 NOK
TCIAD1834-25G TCIAD1834-5G
2,5-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2,5-Difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Smeltepunkt: 29,5…30.5 °C
MDL nummer: MFCD00001777
CAS-nummer: 64248-64-2
EINECS: 264-753-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf21a84addf2034d8a08bf6aad8a6c32efd90ce&vid=bc33947be72d5f8f6a7009557c7bf059d4ddd208&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %