3-Fluorbensonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
F0219-25G
F0219-5G
TCIAF0219-25GEA
1250
NOK
TCIAF0219-25G
TCIAF0219-5G
3-Fluorbensonitril ≥98.0% (by GC)
3-Fluorbensonitril
Formel:
C₇H₄FN MW: 121,11 g/mol Kokepunkt: 183°C Smeltepunkt: –16 °C Tetthet: 1,1334 g/cm³ (25 °C) Flash punkt: 68°C |
MDL nummer:
MFCD00001797 CAS-nummer: 403-54-3 EINECS: 206-963-5 FN: 3276 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |