4-Fluorbensonitril ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
p-Fluorobenzonitrile
F0221-25G
F0221-500G
F0221-100G
TCIAF0221-25GEA
610
NOK
TCIAF0221-25G
TCIAF0221-500G
TCIAF0221-100G
4-Fluorbensonitril ≥99.0% (by GC)
4-Fluorbensonitril
Formel:
C₇H₄FN MW: 121,11 g/mol Kokepunkt: 188°C Smeltepunkt: 37…40 °C Tetthet: ~ 1 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 65°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00001812 CAS-nummer: 1194-02-1 EINECS: 214-784-9 FN: 1325 ADR: 4.1,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |