1-fluor-2-iodbensen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoroiodobenzene
F0253-10G F0253-25G
TCIAF0253-10GEA 245 NOK
TCIAF0253-10G TCIAF0253-25G
1-fluor-2-iodbensen ≥99.0% (by GC)
1-fluor-2-iodbensen
Formel: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Kokepunkt: 189°C
Smeltepunkt: –41,5 °C
Tetthet: 1,903 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 71°C
MDL nummer: MFCD00001031
CAS-nummer: 348-52-7
EINECS: 206-477-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cc6d81bd15580b3acfb22d4f88f59daec1313a4&vid=49a1e16851f5d1da46b240d41323c45ec14a4dd9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 99.0 %
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid