2,3,4-Trifluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T1385-25G T1385-5G
TCIAT1385-25GEA 1050 NOK
TCIAT1385-25G TCIAT1385-5G
2,3,4-Trifluoroaniline ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trifluoroaniline
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Smeltepunkt: 14…15 °C
Tetthet: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 68°C
MDL nummer: MFCD00011737
CAS-nummer: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb0b840f556f602f97bfe76a045305252f2941a4&vid=d90d402378191ad7b616364cf73b686abf6b5270&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %