2,3,5,6-Tetrafluoroaniline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1028-25G T1028-5G
TCIAT1028-25GEA 2325 NOK
TCIAT1028-25G TCIAT1028-5G
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline ≥97.0% (by GC)
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Kokepunkt: 158°C
Smeltepunkt: 31…32 °C
Tetthet: 1,744 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 62°C
MDL nummer: MFCD00007644
CAS-nummer: 700-17-4
EINECS: 211-840-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbb992152a8af94f6cad04e6f1a6196facba43a&vid=36980eab34cf2fbebcad2f6e9da9b2e3c3208044&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %