2,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
D1508-25G D1508-500G
TCIAD1508-25GEA 485 NOK
TCIAD1508-25G TCIAD1508-500G
2,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Difluoroaniline
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Kokepunkt: 170°C
Smeltepunkt: –7 °C
Tetthet: 1,268 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 62°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007648
CAS-nummer: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
FN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,03147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b28237b7bd4043d9ae23da99b209c1e7e501c05&vid=4aa60dcdb4a23c00058886473425f0353d594a20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %