3,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
D1809-25G D1809-100G
TCIAD1809-25GEA 905 NOK
TCIAD1809-25G TCIAD1809-100G
3,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Difluoroaniline
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Kokepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 22 °C
Tetthet: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007761
CAS-nummer: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb90f62a1ac8563dd2d0f19826f246d58ae098f8&vid=cb90f62a1ac8563dd2d0f19826f246d58ae098f8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %