2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Aminopentafluorobenzene, Pentafluoroaniline
P0922-10G P0922-25G P0922-5G
TCIAP0922-10GEA 715 NOK
TCIAP0922-10G TCIAP0922-25G TCIAP0922-5G
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline ≥98.0% (by GC)
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Formel: C₆H₂F₅N
MW: 183,08 g/mol
Kokepunkt: 153°C
Smeltepunkt: 36…37 °C
Tetthet: 1,744 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007643
CAS-nummer: 771-60-8
EINECS: 212-234-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf33fb928a1daef81ef0c541918a266e62d37acd&vid=9a9b518e547f75b0a32a70c66d4b1b16ff66313a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %