1-fluor-2-nitrobensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
F0104-25G F0104-500G F0104-100G
TCIAF0104-25GEA 230 NOK
TCIAF0104-25G TCIAF0104-500G TCIAF0104-100G
1-fluor-2-nitrobensen ≥98.0% (by GC)
1-fluor-2-nitrobensen
Formel: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Kokepunkt: 222°C
Smeltepunkt: –8 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 94°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007048
CAS-nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=695fd6664abbcc2654ea2319e3a60baba07a8d18&vid=e64a1b14ed8954eb815f05c535fc3a40406c2070&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to Amber to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %