1-fluor-4-nitrobensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
F0105-25G F0105-500G F0105-100G
TCIAF0105-25GEA 220 NOK
TCIAF0105-25G TCIAF0105-500G TCIAF0105-100G
1-fluor-4-nitrobensen ≥98.0% (by GC)
1-fluor-4-nitrobensen
Formel: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Kokepunkt: 207°C
Smeltepunkt: 21 °C
Tetthet: 1,326 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 83 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007282
CAS-nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b26ce6aefeffe965d08bd599fe8da09322096e30&vid=b7e1181995ec1c90c7082cbbc3f65eac3ad8f9f5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %