1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3,4-Trifluoronitrobenzene
T1539-25G T1539-5G
TCIAT1539-25GEA 755 NOK
TCIAT1539-25G TCIAT1539-5G
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Tetthet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 93°C
MDL nummer: MFCD00041546
CAS-nummer: 771-69-7
EINECS: 212-238-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fdb1cee9750847718b9274b1bc61ab68728ec86&vid=8f0675880df8be490e304f122583a8fa9a2ddfad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %