1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trifluoronitrobenzene
T2357-25G
T2357-5G
TCIAT2357-25GEA
1075
NOK
TCIAT2357-25G
TCIAT2357-5G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂F₃NO₂ MW: 177,08 g/mol Flash punkt: 75°C |
MDL nummer:
MFCD00456803 CAS-nummer: 66684-58-0 EINECS: 266-447-0 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |