Sanger's reagens ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
D0835-25G D0835-500G
TCIAD0835-25GEA 460 NOK
TCIAD0835-25G TCIAD0835-500G
Sanger's reagens ≥99.0% (by GC)
Sanger's reagens
Formel: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186,1 g/mol
Kokepunkt: 296°C
Smeltepunkt: 24…26 °C
Tetthet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007056
CAS-nummer: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,04172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=565f81aca8a05365b9d04536dfc4b9374ec9ff57&vid=7e74378a4ee5a063f04ed48f421f37f0d270a548&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %