3,4-Difluoroanisole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2856-25G D2856-5G
TCIAD2856-25GEA 1725 NOK
TCIAD2856-25G TCIAD2856-5G
3,4-Difluoroanisole ≥97.0% (by GC)
3,4-Difluoroanisole
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Kokepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 55°C
MDL nummer: MFCD00010730
CAS-nummer: 115144-40-6
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=893610bfb8a4f3be8f448d647253e55a9610e1cc&vid=5d3e1c18e3356a3c95f8c09c16acc9e5f31b1eab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %