2,6-Difluoroanisole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D3360-1G D3360-5G
TCIAD3360-1GEA 220 NOK
TCIAD3360-1G TCIAD3360-5G
2,6-Difluoroanisole ≥97.0% (by GC)
2,6-Difluoroanisole
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Kokepunkt: 50°C
MDL nummer: MFCD00142846
CAS-nummer: 437-82-1
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb03eb890a518390de104a4212b6263bcdb25326&vid=50b75710f0fc05d8324fc6eeb0558e9821a06e20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %