2,5-Difluoroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1,4-Difluoro-2-methoxybenzene
D3805-25G
D3805-5G
TCIAD3805-25GEA
1175
NOK
TCIAD3805-25G
TCIAD3805-5G
2,5-Difluoroanisole ≥98.0% (by GC)
2,5-Difluoroanisole
Formel:
C₇H₆F₂O MW: 144,12 g/mol Kokepunkt: 73°C Flash punkt: 40°C |
MDL nummer:
MFCD00042561 CAS-nummer: 75626-17-4 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |