2-Fluoro-4-nitrophenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
F0381-25G
F0381-5G
TCIAF0381-25GEA
1875
NOK
TCIAF0381-25G
TCIAF0381-5G
2-Fluoro-4-nitrophenol ≥97.0% (by GC)
2-Fluoro-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ MW: 157,1 g/mol Smeltepunkt: 118…118,5 °C |
MDL nummer:
MFCD00051970 CAS-nummer: 403-19-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 118.0 to 121.0 deg-C |