3-Fluoro-4-nitrophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0348-25G F0348-5G
TCIAF0348-25GEA 6900 NOK
TCIAF0348-25G TCIAF0348-5G
3-Fluoro-4-nitrophenol ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Smeltepunkt: 90…92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041251
CAS-nummer: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93f2b9ddd9f333bd03d5f0b5c11751a6c4e19432&vid=a66435b97bae48b7c380a8632a342f961013db04&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C