2,3,4-Trifluorophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T1616-1G T1616-5G
TCIAT1616-1GEA 595 NOK
TCIAT1616-1G TCIAT1616-5G
2,3,4-Trifluorophenol ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trifluorophenol
Formel: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Kokepunkt: 69 °C (43 -rr)
Smeltepunkt: 30…34 °C
Tetthet: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042426
CAS-nummer: 2822-41-5
FN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ec6d8e1a1da945ec43500f701baae6233119be8&vid=73cdd71c1bce88fd99ef06c306227541dcd1035b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %