5-Iodovanillin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
I0427-25G I0427-5G
TCIAI0427-25GEA 700 NOK
TCIAI0427-25G TCIAI0427-5G
5-Iodovanillin ≥98.0% (by GC)
5-Iodovanillin
Formel: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Kokepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 186…187 °C
MDL nummer: MFCD00006941
CAS-nummer: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c25a3237dae39d113417e0e28992f1cb729cb3b&vid=74fd583ff37240841ae3b46752ffb3db2ce6902c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 184.0 deg-C