1-Iod-2,4-dinitrobensen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Dinitroiodobenzene, 1,3-Dinitro-4-iodobenzene
D1921-25G D1921-5G
TCIAD1921-25GEA 3900 NOK
TCIAD1921-25G TCIAD1921-5G
1-Iod-2,4-dinitrobensen ≥98.0% (by GC)
1-Iod-2,4-dinitrobensen
Formel: C₆H₃IN₂O₄
MW: 294,01 g/mol
MDL nummer: MFCD00039738
CAS-nummer: 709-49-9
EINECS: 211-908-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68f511977d79e99d6ab80ceefe3341be254b7da8&vid=96da883b65c1d11e1284d5b0b523d6660d4b1af3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C