3-Iodoanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-iodoanisole
I0379-25G I0379-5G
TCIAI0379-25GEA 930 NOK
TCIAI0379-25G TCIAI0379-5G
3-Iodoanisole ≥98.0% (by GC)
3-Iodoanisole
Formel: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Kokepunkt: 245°C
Tetthet: 1,765 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00001048
CAS-nummer: 766-85-8
EINECS: 212-173-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=592f529101319160f9f86cc3fc573c06ce5d2e0d&vid=592f529101319160f9f86cc3fc573c06ce5d2e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %